3-Chloro-6-iodopyridazine 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD01520063-25GEA 783 DKK
BLDPBD01520063-25G BLDPBD01520063-1G BLDPBD01520063-100 BLDPBD01520063-5G
3-Chloro-6-iodopyridazine 95%
3-Chloro-6-iodopyridazine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₄H₂ClIN₂
Molekylvægt: 240,43 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08275187
CAS-nummer: 135034-10-5