N-(5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)propan-2-amine hydrochloride 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01513748-5GEA
4110
DKK
BLDPBD01513748-5G
BLDPBD01513748-250
BLDPBD01513748-1G
N-(5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)propan-2-amine hydrochloride 95%
N-(5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)propan-2-amine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₆H₂₆BCl₂NO₂ Molekylvægt: 346,1001 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
2828445-82-3 |