2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hemioxalate 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01512687-50MEA
745
DKK
BLDPBD01512687-50M
BLDPBD01512687-100
BLDPBD01512687-250
2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hemioxalate 95%
2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane hemioxalate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₆H₂₈N₂O₆ Molekylvægt: 344,4033 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
2828444-89-7 |