N1-(3,5-Di-tert-butylphenyl)benzene-1,2-diamine 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD01499775-250EA 504 DKK
BLDPBD01499775-250
N1-(3,5-Di-tert-butylphenyl)benzene-1,2-diamine 95%
N1-(3,5-Di-tert-butylphenyl)benzene-1,2-diamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₂₀H₂₈N₂
Molekylvægt: 296,44 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2365501-07-9