3-((4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)isoxazole 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01480070-250EA
2300
DKK
BLDPBD01480070-250
BLDPBD01480070-100
BLDPBD01480070-1G
3-((4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)isoxazole 95%
3-((4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)isoxazole
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₆BrN₃O Molekylvægt: 228,04 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
1871725-17-5 |