tert-Butyl ((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)methyl)(methyl)carbamate 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01463444-50MEA
2500
DKK
BLDPBD01463444-50M
BLDPBD01463444-100
BLDPBD01463444-1G
BLDPBD01463444-250
tert-Butyl ((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)methyl)(methyl)carbamate 95%
tert-Butyl ((3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)methyl)(methyl)carbamate
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₂H₂₂N₂O₂ Molekylvægt: 226,31 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD28634726 CAS-nummer: 1781667-67-1 |