(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)boronic acid 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01459557-250EA
512
DKK
BLDPBD01459557-250
BLDPBD01459557-100
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)boronic acid 95%
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)boronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₂H₁₅BN₂O₄ Molekylvægt: 262,0695 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
2159138-80-2 |