2-(4-((3-Chlorobenzyl)oxy)-3,5-dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD01456059-1GEA 1370 DKK
BLDPBD01456059-1G BLDPBD01456059-100 BLDPBD01456059-5G BLDPBD01456059-250
2-(4-((3-Chlorobenzyl)oxy)-3,5-dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(4-((3-Chlorobenzyl)oxy)-3,5-dimethylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₂₁H₂₆BClO₃
Molekylvægt: 372,6934 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2828440-10-2