5,5-Dimethyl-3-nitro-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine 95+%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01454136-100EA
442
DKK
BLDPBD01454136-100
BLDPBD01454136-250
5,5-Dimethyl-3-nitro-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine 95+%
5,5-Dimethyl-3-nitro-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₁₁N₃O₃ Molekylvægt: 197,19 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
2170751-30-9 |