tert-Butyl (5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-7-yl)carbamate 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01446189-250EA
2900
DKK
BLDPBD01446189-250
BLDPBD01446189-1G
BLDPBD01446189-100
tert-Butyl (5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-7-yl)carbamate 98%
tert-Butyl (5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-7-yl)carbamate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₂H₁₉N₃O₂ Molekylvægt: 237,29 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
2803455-97-0 |