(S)-4-Cyclohexyl-2-(6-cyclopropylpyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01445073-100EA
1350
DKK
BLDPBD01445073-100
BLDPBD01445073-250
BLDPBD01445073-1G
(S)-4-Cyclohexyl-2-(6-cyclopropylpyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole 97%
(S)-4-Cyclohexyl-2-(6-cyclopropylpyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₇H₂₂N₂O Molekylvægt: 270,36 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
2828438-65-7 |