4-Iodo-N-(4-(pentafluoro-l6-sulphanyl)phenyl)benzamide 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01444618-250EA
411
DKK
BLDPBD01444618-250
BLDPBD01444618-1G
BLDPBD01444618-5G
4-Iodo-N-(4-(pentafluoro-l6-sulphanyl)phenyl)benzamide 95%
4-Iodo-N-(4-(pentafluoro-l6-sulphanyl)phenyl)benzamide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₃H₉F₅INOS Molekylvægt: 449,1782 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
2757085-55-3 |