(4R,5R)-1,3-Bis(2-isopropylphenyl)-4,5-diphenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD01442218-100EA 1680 DKK
BLDPBD01442218-100 BLDPBD01442218-250
(4R,5R)-1,3-Bis(2-isopropylphenyl)-4,5-diphenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate 98%
(4R,5R)-1,3-Bis(2-isopropylphenyl)-4,5-diphenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₃₃H₃₅BF₄N₂
Molekylvægt: 546,44 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 372517-14-1