[[2,2'-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)](4-methylbenzenesulphonato-κO)cobalt 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01441410-250EA
1060
DKK
BLDPBD01441410-250
BLDPBD01441410-1G
BLDPBD01441410-100
[[2,2'-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)](4-methylbenzenesulphonato-κO)cobalt 97%
[[2,2'-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)](4-methylbenzenesulphonato-κO)cobalt
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Opbevaringstemperatur:
Køleskab |
CAS-nummer:
2828438-42-0 |