4,4'-(2,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethene-1,1-diyl)dibenzaldehyde 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01437948-100EA
2080
DKK
BLDPBD01437948-100
BLDPBD01437948-50M
BLDPBD01437948-1G
BLDPBD01437948-250
4,4'-(2,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethene-1,1-diyl)dibenzaldehyde 95%
4,4'-(2,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethene-1,1-diyl)dibenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₃₀H₂₄O₄ Molekylvægt: 448,5092 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD32708811 CAS-nummer: 2165348-28-5 |