5-Cyclopropyl-3-fluoropicolinaldehyde 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01431409-250EA
2890
DKK
BLDPBD01431409-250
BLDPBD01431409-1G
BLDPBD01431409-100
5-Cyclopropyl-3-fluoropicolinaldehyde 95%
5-Cyclopropyl-3-fluoropicolinaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₈FNO Molekylvægt: 165,16 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD20228759 CAS-nummer: 1315363-79-1 |