3-(4-Amino-2-nitrophenyl)propanoic acid hydrochloride 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01428408-100EA
1440
DKK
BLDPBD01428408-100
BLDPBD01428408-250
BLDPBD01428408-1G
BLDPBD01428408-50M
3-(4-Amino-2-nitrophenyl)propanoic acid hydrochloride 97%
3-(4-Amino-2-nitrophenyl)propanoic acid hydrochloride
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₉H₁₁ClN₂O₄ Molekylvægt: 246,64 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
2757730-30-4 |