2-Cyano-6-fluorophenylboronic acid 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD01422364-5GEA 3280 DKK
BLDPBD01422364-5G BLDPBD01422364-250 BLDPBD01422364-1G
2-Cyano-6-fluorophenylboronic acid 98%
2-Cyano-6-fluorophenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₅BFNO₂
Molekylvægt: 164,9295 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09033623
CAS-nummer: 656235-44-8