α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD01405557-25GEA 233 DKK
BLDPBD01405557-25G BLDPBD01405557-5G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₇H₅Br₂F
Molekylvægt: 267,92 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042187
CAS-nummer: 112399-50-5