3-Bromo-1H-indazole 98+%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD01396044-1GEA 148 DKK
BLDPBD01396044-1G BLDPBD01396044-25G BLDPBD01396044-5G
3-Bromo-1H-indazole 98+%
3-Bromo-1H-indazole
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekylvægt: 197,04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00159926
CAS-nummer: 40598-94-5