(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside 96%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01387211-25GEA
931
DKK
BLDPBD01387211-25G
BLDPBD01387211-1G
BLDPBD01387211-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside 96%
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₂H₁₅NO₈ Molekylvægt: 301,25 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00063256 CAS-nummer: 3150-24-1 |