Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (6)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Strømforsyninger
22  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/70/18989670.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR PerfectBlue power supply is constructed with flame-retardant ABC face plate and is ideal for DNA, RNA, and protein electrophoresis, as well as blo...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR PerfectBlue power supply is constructed with PC housing and flame-retardant ABS face plate, and is ideal for DNA, RNA and protein electrophoresis,...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (730-1530)
Leverandør:  CONSORT
Beskrivelse:   Anbefales til min-horisontale og vertikale geler.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (732-1695)
Leverandør:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Beskrivelse:   The versatile PS300B power supply is designed for most electrophoresis techniques.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse:   Power supply
Leverandør:  Expedeon
Beskrivelse:   Electrophoresis power supply, EPS-300X, Spænding (V): 10 - 300
Varenummer: (732-2381)
Leverandør:  HOEFER ELECTROPHORESIS
Beskrivelse:   The midrange PS600 power supply is designed for electrophoresis and blotting techniques, including large format and high throughput applications. The ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  CONSORT
Beskrivelse:   Adaptere, par, 4 mm stik til 2 mm stikdåse (E200), Til: Consort power supplies
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 22
  1  2  3  Næste