GLS 80® wide mouth connection transfer cap system, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
217-0896EA 1490 DKK
217-0896
GLS 80® wide mouth connection transfer cap system, DURAN®
Låg Flaskelåg
PP og PTFE.
  • Fleksibelt modulsystem
  • Meget god temperaturresistens
  • Sikker overførsel af flydende medier i et lukket og sterilt system (formindsket fordampning)
Skruelåg GLS 80 med fire porte (GL-gevind). Fem forskellige slangediametre (3,2; 6,0; 8,0; 10,00 og 12,0 mm) kan tilsluttes. Steril trykudligning er mulig ved anvendelse af membranfilter. Ubrugte porte kan udstyres med en blindhætte.