Vil du logge ind igen?
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Luftreguleringsventiler
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/78/18989678.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Leverandør:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   Body made of PTFE with two connections with female thread UNF 1/4" 28 G. Valve made of PPS with set screw and lock nut for adjusting and fixing pressu...
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   Ventilen er fremstillet af PPS og flowenheden er fremstillet af PFTE. Kan anvendes som en trykudligningsventil med justerbar trykregulering eller som ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Welch by Gardner Denver
Beskrivelse:   Small flange valve, open type, made of nickel-plated aluminium.
Varenummer: (VARIRE7030)
Leverandør:  VARIAN
Beskrivelse:   Valves made from stainless steel are two-position with six-port. It is manually operated with three-way switching.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5