Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "vvsbade"
https://dk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/16/18989916.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Sorter efter:
Varenummer: (720-2423)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The reliable W20 histology water bath is ideal for removing wrinkles and distortions in paraffin wax sections which are created during sectioning. The...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (BOEI145951-2)
Leverandør:  BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Precision temperature controlled water bath that eliminates wrinkles and distortion during the preparation of paraffin embedded tissue sections.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (453-0038)
Leverandør:  GESTIGKEIT HARRY
Beskrivelse:   Suitable for continuous operation. Usable surface: 610×160 mm.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (631-1300)
Leverandør:  GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
Beskrivelse:   The tissue float bath has a black anodised aluminium interior, the housing is powder coated aluminium. The unit has precise temperature regulation whi...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 4  af 4