Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (3)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Nessler rør
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/86/18989586.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  MARIENFELD
Beskrivelse:   Nessler cylinder, tall form, with white circular mark at 50 ml
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   The Nessler tubes, with shadowless bottom that transmits undistorted light, are ideal for colour comparison. Rings and markings are in durable white c...
Varenummer: (SCERSP45310-50100)
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass.
UOM:  1 * 6 Items
Leverandør:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse:   Eggertz tubes, 50 ml with 0,1 ml division for comparators
Leverandør:  SciLabware
Beskrivelse:   These Nessler cylinders are designed for colour comparison of water samples, foodstuffs, etc
Leverandør:  Poulten & Graf
Beskrivelse:   Cylinders in colourless glass with a polished base, supplied in pairs.
Varenummer: (HACH173606)
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   Colour viewing tube, tubes with 5 and 20 ml marks for test kit DE2
UOM:  1 * 6 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 7  af 7
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING