Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Værktøj til sundhedspleje
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sorter efter:
Leverandør:  DISERA TIBBI MALZEME
Beskrivelse:   Krystalklart vaginalspekulum af polystyren, til engangsbrug. Overfladen er blød og lindrende.
Leverandør:  AESCULAP AG & CO
Beskrivelse:   Complete set of uterine dilators.
Leverandør:  AESCULAP AG & CO
Beskrivelse:   Micro spatulas for application of the retrograde filling material (Super EBA) into the dental cavity.
Varenummer: (AESCSR428R)
Leverandør:  AESCULAP AG & CO
Beskrivelse:   Sternal puncture needle, Luer lock, 1,8×35 mm
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  AESCULAP AG & CO
Beskrivelse:   Curettes for endometrial biopsy.
Leverandør:  AESCULAP AG & CO
Beskrivelse:   Vaginal speculum, with suction tube, 115×35 mm
Varenummer: (AESCFR010R)
Leverandør:  AESCULAP AG & CO
Beskrivelse:   Hand drill with adjustable handle and three jaw chunk, to fit any size of shank up to Ø 6,35 mm, without key.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (AESCGB169R)
Leverandør:  AESCULAP AG & CO
Beskrivelse:   Micro-Line drill handpiece for exchangeable chucks. Features power and stability during skull perforations.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8