Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Farvereagenser til molekylærbiologi
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/29/18945329.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Vælg mellem nedenstående muligheder for at forbedre din søgning. Flere valg inden for rullemenuen kan laves. Klik på OK for at opdatere dine resultater.
SearchResultCount:"54"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ready-to-use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase activity. Absorbs at 450 nm (yellow end-product). Ideal for ELISA and sol...
UOM:  1 * 100 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VividPro™ is a generic fluorescent stain for gel electrophoresis used to visualise proteins.
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VividPro Plus™ is a fluorescent protein stain that can be used in a fast co-electrophoretic protocol to visualise proteins in SDS PAGE gels.
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Quick-View™ fluorescent viability stain is a ready to use staining reagent for easy discrimination between live and dead mammalian cells. Supplied in ...
UOM:  1 * 5 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine) Membrane Substrate consists of two solutions that are mixed immediately before use for the detection of horseradi...
UOM:  1 * 100 ml
Varenummer: (J239-5ML)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ultra pure magenta loading dye.
UOM:  1 * 5 ml
Varenummer: (N734-5ML)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Gold-N-Gel™ RNA dye is compatible with standard protocols for denaturing electrophoresis of RNA fragments. Bands are immediately visible upon illumina...
UOM:  1 * 5 ml
Varenummer: (K830-100ML)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ready to use sensitive substrate for the detection of horseradish peroxidase (HRP) activity suitable for ELISA and solution assays. Offers faster sign...
UOM:  1 * 100 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 54
  1  2  3  4  5  6  7  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING