Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
farvestoffer-til-mikrobiologi
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/27/18945327.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Gram-color staining kit gør det muligt at bestemme mellem gram positive og gram negative bakterier. Tb color kit er et farvekit til mkroskopisk unders...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Hydrochloric acid in ethanol is used for the investigation of mycobacteria in human specimen.
UOM:  1 * 1 l
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Carbol fuchsin i Ziehl-Neelsen (stærk) Gurr® til mikroskopisk farvning
Varenummer: (A8112.0015)
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   Rakoff supravital method is a fast-dyeing technique for the assessment of the hormonal situation. Eosinophilia and cyanophilia of the epthelium can be...
UOM:  1 * 15 ml
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Loss of mitochondrial membrane potential is a hallmark of apoptosis. It is an early event preceding phosphatidylserine externalization and coinciding ...
Varenummer: (29067.)
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Calcofluor white is a fluorescent blue dye that binds to cellulose and chitin, which can be found in the cell walls of fungi, algae, and plants. It is...
UOM:  1 * 20 ml
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Fluorescent brightener 28 is used for the staining of fungi and as a viability stain.
Varenummer: (ICNA093030000)
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Mycoplasma stain is a DNA fluorochrome designed for in situ detection of mycoplasma and other prokaryotic organisms in cell cultures.
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste