Du Søgte efter: Mikroplade Stativer
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: TENAK AS
Beskrivelse: Complete range of racks for microtiter plates for use in upright freezers, made of stainless steel. The racks can either be used as one plate per shel...
Leverandør: TENAK AS
Beskrivelse: These microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Leverandør: TENAK AS
Beskrivelse: Stainless steel standard microplate racks.
Leverandør: TENAK AS
Beskrivelse: Microplate racks, made of aluminium, can be used for all freezer models.
Leverandør: TENAK AS
Beskrivelse: This is a complete range of racks for microtiterplates for use in chest freezers.
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Maximise the storage space in your ultra-low temperature freezer with these Thermo Scientific™, racks for Revco™ ExF, DxF and HERAfeeze™ HFU B freezer...
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Maximise tube storage capacity per freezer with Thermo Scientific™ Sliding Drawer Racks for Tubes (5 inner door freezers), a racking solution for five...
Varenummer: (NALG5039-0048)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HERA398188)
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Use Thermo Scientific™ chest freezer racks with TDE series ultra-low temperature chest freezers as well as legacy Forma™, HERAfreeze™, Revco™ and TS-s...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: A range of storage racks for standard microplates and DeepWell™ plates in chest or upright mechanical freezers or incubators.
Leverandør: GLW
Beskrivelse: These racks are commonly used for chest freezers.
Leverandør: GLW
Beskrivelse: Stainless steel
Varenummer: (REVC398188)
Leverandør: REVCO TECHNOLOGIES
Beskrivelse: Rack, Microplate storage/freezer, Til: Microplates, Hylder/skuffer pr. rack: 27, 135×89×655 mm
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom