Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Fluorescensmikroskoper
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/01/18945201.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   LED microscope for transmitted and fluorescence reflected light.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VisiScope IT405 FLD has been designed for tissue culture research in clinical and biotechnology laboratories.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This fluorescence microscope is designed for lab applications.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  ZEISS
Beskrivelse:   The Axio Vert A1 FL-LED has a four-position mount for LED modules for reflected light fluorescence. One position is occupied for green fluorescent pro...
Leverandør:  DISCOVER ECHO
Beskrivelse:   This hybrid microscope easily converts between upright/inverted and brightfield/fluorescence configurations.
Leverandør:  IDCP B.V.
Beskrivelse:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects by using 575 nm excitation LEDs.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (IDCPAM4515T4-GFBW)
Leverandør:  IDCP B.V.
Beskrivelse:   This handheld microscope is designed for research and observation of fluorescent objects.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Molecular Devices
Beskrivelse:   The ImageXpress Pico system combines powerful analysis for individual labs that need easy automated imaging solutions. Intelligent cell imaging and an...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING