Vil du logge ind igen?
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "frdigprintede-etiketter"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/39/18945339.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   These two-part tags provide enhanced operational control and record keeping.
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   These two part tags provide enhanced operational control and record keeping. Matching identification numbers are printed on each part.
Leverandør:  EP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Label is colour-coded with the chemical preservative type for quick reference and safe handling. Sticks securely to plastic or glass sample containers...
Varenummer: (DAKL460610)
Leverandør:  DAKLAPACK
Beskrivelse:   This pre printed labels are 100% compliant with the UN3373 packaging laws.
UOM:  1 * 100 Items
Varenummer: (DAKL464085)
Leverandør:  DAKLAPACK
Beskrivelse:   Label UN1845 Tøris 100x150mm Hvid 1 * 500 Items
UOM:  1 * 500 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5