Du Søgte efter: Jordingsforbindelser til Håndled
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (115-3067)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: The Dual-Wire thermoplastic wrist strap consists of an insulative exterior with a conductive interior and a 3,4 mm dual conductor jack. The wrist stra...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: The Dual-wire fabric wristband is available in one size that adjusts to almost any size wrist for reliable protection.
Varenummer: (115-3068)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: High visibility bright colour allows supervisor to see that worker is wearing wrist strap.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (115-3040)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: Elastic adjustable wristband, 10 mm, gul
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (115-3055)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: Wrist strap (2209) is designed for one-time use. The wrist strap is ideally suited for shipment along with ESD sensitive items [ESDS], providing the m...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (115-3039)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: Elastic adjustable cam-lock wrist band, 10 mm, blå
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (115-3036)
Leverandør: DESCO
Beskrivelse: MagSnap 360™ dual-wire metal wristband creates a superior electrical connection to eliminate intermittent failures.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beskrivelse: Adjustable wristbands are available with retractor and elastic strap with hook and loop, or with cord and elastic strap with hook and loop.
Varenummer: (CPSD1500083)
Leverandør: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Beskrivelse: DBI-SALA® Adjustable Wristband is features with elastic strap with hook and loop.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (SOVE860513-00)
Leverandør: TRESTON
Beskrivelse: ESD wrist band, fabric, with press-stud (7 mm), mørkeblå
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom