Du Søgte efter: Tøjstativer
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Palbam
Beskrivelse: Hanger unit, long, with 32 hangers, B×D×H: 1709×567×2100 mm
Leverandør: Metro International
Beskrivelse: Racks are designed to provide efficient storage of cleanroom garments. The hangers are spaced at 75 mm intervals.
Leverandør: Palbam
Beskrivelse: These shorter gown racks are designed for hanging lab coats and frocks.
Leverandør: Metro International
Beskrivelse: Hanger tubes in stainless steel attach easily under Super Erecta shelves for hanging garments.
Leverandør: Palbam
Beskrivelse: Wall-mounted gownracks in stainless steel 304 with electropolished finish.
Varenummer: (PALBGC1302)
Leverandør: Palbam
Beskrivelse: Cleanroom cubby racks.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HUPF7500452)
Leverandør: HUPFER METALLWERKE
Beskrivelse: This shoe rack is made of stainless steel with electropolished finish. It can hold 6 pairs of shoes or clogs suspended and also it can be fitted to wa...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our stainless-steel hanging racks are manufactured to the highest standards.
Leverandør: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our hygienically designed stainless steel shoe and boot racks come with a hygienic, easier to clean, continuous piece of prongs.
Leverandør: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our free-standing rail can be used either with coat hangers or with hooks.
Leverandør: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our hanging racks are designed for standard portrait clipboards.
Leverandør: TEKNOMEK
Beskrivelse: Open hook garment hangers are manufactured from 304 grade stainless steel in a polished finish.
Varenummer: (SCAA460014)
Leverandør: Essity
Beskrivelse: The Tork coat hook is made of stainless steel with anti-finger print coating that looks great and stays clean.
UOM: 1 * 10 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom