Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (3)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
komponenter-til-frstehjlps-kit
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/38/18945238.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Varenummer: (PLUM4554)
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   This spray provides immediate and effective care to minor accidents such as cuts and scrapes on the skin or dust and dirt in the eyes. It helps to min...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   These wound cleansing wipes contain sterile water. Ideal for small wounds and cuts.
UOM:  1 * 20 Items
Leverandør:  Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivelse:   Wound cleansers do away with cotton wool and bottles of antiseptic. These sterile, non woven tissues, which are saturated in a wound cleansing fluid (...
Varenummer: (118-0247)
Leverandør:  Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivelse:   This cleansing spray is intended for rinsing and cleansing out dust and dirt from eyes and wounds. The portable spray bottle is filled with 150 ml phy...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (MMMEM82002A)
Leverandør:  3M MEDICAL
Beskrivelse:   This casting tape consists of a knitted fiberglass fabric impregnated with polyurethane resin. Exposure to moisture or water initiates a chemical reac...
UOM:  1 * 10 ROL
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5