Du Søgte efter: Filtre uden sprøjter
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Sartorius
Beskrivelse: Claristep® filter units with PP housing and RC membranes are used for sample preparation by particle removal prior to analytics. The filters are suita...
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Mini-UniPrep™ G2 is an 'all in one' syringeless filter with a borosilicate glass chamber. It replaces syringe filters for autosampler-supported UHPLC/...
Leverandør: Restek
Beskrivelse: Standard filter vials are recommended for samples containing less than 10% solid particulates and also offers fast sample filtration with a squeeze of...
Leverandør: Restek
Beskrivelse: SINGLE StEP® eXtreme filter vials are recommended for samples containing less than 30% solid particulates and also offers fast sample filtration with ...
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: The Whatman Mini-UniPrep Syringeless Filters combine four products into one syringeless filter solution for efficient chromatography sample preparatio...
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: The Whatman Autovial Syringeless Filter replaces multiple syringe-coupled sample filtration devices with a single, disposable unit.
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Filter uden sprøjte, Whatman™ UniPrep™, PP, Membranmateriale: PTFE, Ikke steril, Porestørrelse: 0,45 µm, Filtreringsområde: 0,3 cm², Volumen: 1 - 5 ml, Pakn: 50
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom