Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (4)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Indsatsfiltre
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/28/18989428.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Sorter efter:
Varenummer: (554-7713)
Leverandør:  Hichrom Limited
Beskrivelse:   Placed between the pump and sample injection valve, the in-line filter traps particles released through normal piston seal wear within the pump. It is...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SHOWA DENKO
Beskrivelse:   Indsatsfilter, Pakn: 1
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   VACU-GUARD™ er en brugervenlig indsatsfilterenhed, som hjælper med at fange og isolere inficerede materialer i vakuumsystemer, mens det samtidigt besk...
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   These in-line filters with PTFE membrane and PP housing are lightweight air venting units suitable for protective vents, in-line filtration and isolat...
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   These units connect directly into an HPLC line to simultaneously filter and degas the mobile phase as it is being used. The aqueous IFD provides pure ...
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   The Polydisc™ AS (Aqueous Solution) filter devices feature a PES or nylon membrane with glass microfibre prefilter and PP housing. The high throughput...
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse:   In-line filters for liquid chromatography.
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Polydisc™ HD (Heavy Duty) is an all PP unit with PP membrane for aqueous and solvent samples.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 23
  1  2  3  Næste