Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "fall-lanyards-and-ropes"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/17/18945217.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sorter efter:
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Stretchable lanyard, shock-absorbing, Miller® Manyard, ME86, Polyamid/Teflon®, Med galvaniseret konnektor og karabinhage (63 mm), Længde: 1,5 m, Vægt: 0,92 kg
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   The ergonomic HandZup® is a unique, patented work positioning system (EN 358) that leaves the hands free and enables the operator to work in complete ...
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   The automatic guide rope grab and anchorage line prevent workers from falling during ascent or descent. In the event of a fall, the device locks onto ...
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Line, stødabsorberende, ME53, Polyamid, Med karabinhage og karabiner, Længde: 2 m, Ø: 12 mm, Vægt: 0,7 kg
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Rope grab, atutomatic and manual, MF51, Rustfrit stål, Uden line, til lodret brug, Længde: 82 mm
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Restraint rope lanyard, MD02, Polyamid, Med to konnektorer, Længde: 2 m, Ø: 12 mm, Vægt: 0,53 kg
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These lanyards, consisting of an adjustable polyamide guy rope with loop and one or two twist lock carabiners, are suitable for a variety of applicati...
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   This lanyard offers higher comfort in case of a fall. Ideal for ascending and descending a pole, tower or ladder: The user is always secured by two-wa...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste