Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Faldseler
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/16/18945216.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sorter efter:
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Heat and fire resistant Kevlar® harness, ideal for use offshore, in the Army, or by fire brigades.
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Miller H-Design® Duraflex™ 2 points harness with two webbing loops at the front and automatic buckles on chest and leg straps. The Miller H-Design® ha...
Varenummer: (DALL1008232)
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Safety belt for assuming the work position or for fall protection in connection with a safety harness.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Miller H-Design® two points harness with mating buckles on chest and legs straps and two sternal webbing loops. The Miller H-Design® harnesses are the...
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Miller H-Design® harness with comfortable lightweight high visibility vest to be visible from a distance and in dark environments. Miller H-Design Dur...
Varenummer: (DALL1002927)
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Commonly used in conjunction with a climbing line, spikes and a work-positioning lanyard, these 2-point full body harnesses are suitable for heavier t...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Miller H-Design® BodyFit harness with two sternal webbing loops and automatic buckles on chest and legs straps and DuraFlex Stretch webbing. The Mille...
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Two-point safety harness for use with fall protection equipment and a suitable anchorage point. The webbing is made from DuraFlex®, a highly elastic s...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 14
  1  2  Næste