Du Søgte efter: Knæbeskyttere
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (113-8801)
Leverandør: Portwest
Beskrivelse: Disse slidstærke knæbeskyttere er fremstillet af ethylen-vinylacetat. De giver beskyttelse mod personskade under fx fald eller slag eller polstring ve...
UOM: 1 * 1 Par
Varenummer: (PRTWKP05BKR)
Leverandør: Portwest
Beskrivelse: This type 3 kneeling mat is a 'quick fix' knee protection solution for those jobs that simply just will not wait. It is also incredibly useful to have...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (PRTWKP20BKR)
Leverandør: Portwest
Beskrivelse: Lightweight knee pads with a tough nylon exterior. The innovative EVA foam centre cleverly moulds to the body shape for complete comfort and protectio...
UOM: 1 * 1 Par
Varenummer: (PRTWKP50WHR)
Leverandør: Portwest
Beskrivelse: This knee pad made of EPE foam, polyester provides excellent protection and stability on all floor types.
UOM: 1 * 1 Par
Varenummer: (PRTWKP40BKR)
Leverandør: Portwest
Beskrivelse: This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfor...
UOM: 1 * 1 Par
Varenummer: (PRTWKP30BKR)
Leverandør: Portwest
Beskrivelse: These lightweight knee pads consist of a PVC shell with EVA foam and gel filling.
UOM: 1 * 1 Par
Varenummer: (SIOEYMB00000C0)
Leverandør: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse: These knee protectors are recommended for work in the kneeling position. The protection distributes forces evenly and prevents small hard objects on t...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse: For anyone who needs to work on their knees.
Varenummer: (KWIN100388940)
Leverandør: FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse: Reinforcement patches for e.g. knees, thighs and elbows. Made of 72% polyamide, 24% Kevlar® and 4% elastane
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (KWIN100713930)
Leverandør: FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse: Long knee pads made of black foam.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom