Du Søgte efter: Microcarrierer
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Corning
Beskrivelse: Corning® Microcarriers are designed to simplify bioprocessing scale up. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems p...
Leverandør: Cytiva
Beskrivelse: Sterilised Cytodex 1 Gamma is a general-purpose microcarrier particularly suitable for most established cell lines and for production of viruses or ce...
Leverandør: Cytiva
Beskrivelse: The microcarrier of choice for cells that are difficult to culture in vitro - particularly for cells with an epithelial-like morphology.
Varenummer: (17-0911-01)
Leverandør: Cytiva
Beskrivelse: Cytopore1 macroporous microcarriers are principally designed for use in suspension culture systems for growth of adherent recombinant Chinese Hamster ...
UOM: 1 * 20 g
Leverandør: Cytiva
Beskrivelse: Cytodex 3, formed by chemically coupling a thin layer of denatured collagen to the cross-linked dextran matrix, is the microcarrier of choice for cell...
Varenummer: (17-1271-01)
Leverandør: Cytiva
Beskrivelse: Cytopore 2 macroporous microcarriers are principally designed for use in suspension culture systems for growth of adherent diploid cells requiering a ...
UOM: 1 * 20 g
Leverandør: Cytiva
Beskrivelse: Cytodex 1 is particularly suitable for most established cell lines and for production of viruses or cell products from cultures of primary cells and n...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom