Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Immunologiske Assays
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/25/18989425.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sorter efter:
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   PROSTAGLANDIN E2 BIOTRAK EIA SYSTEM 1 * 1 Items
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Conjugates for probing cAMP receptors or measuring cGMP in immunoassays.
Leverandør:  Rockland Immunochemicals
Beskrivelse:   MAXTAG HISTO ANTI-HUMAN IGG KIT FOR IMMU 1 * 1 Each
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Rockland Immunochemicals
Beskrivelse:   These Chemiluminescent Western Blot Kits allow for the detection of primary polyclonal or monoclonal antibodies provided by the user. After protein se...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   The Amerlex-M system is a magnetic separation system for use in immunoassay. It combines the advantages of second antibody solid phase separation with...
UOM:  1 * 220 ml
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Easy-Titer® IgG Assay Kits are simple, mix-and-read assays that allow quick and accurate determination of concentrations from 15 to 300 ng/ml of IgG.
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   The Pierce™ Peroxidase IHC Detection Kit bundles the Pierce™ Metal Enhanced DAB Substrate Kit with all necessary components to stain, counterstain and...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Immu-Mark™ Silver Enhancing Kit is used for amplifying the signal from gold particles attached to proteins or antigens immobilised on membranes. By in...
UOM:  1 * 500 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 9
  1  2  Næste