Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
cellular-assays
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/28/18989328.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"58"
Sorter efter:
Varenummer: (A8088.1000)
Leverandør:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   Cell proliferation assays are widely used in cell biology for the study of growth factors, cytokines or media components. They are also applied in the...
UOM:  1 * 1 Each
Produktet er udgået
Leverandør:  Merck Millipore (Oncogene)
Beskrivelse:   The Calbiochem® Senescence Detection Kit is useful for the histochemical detection of senescent cells. The failure of cells to become senescent may le...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   Live-or-Dye™ Fixable Viability Staining Kits are designed for discrimination between live and dead cells during flow cytometry or microscopy.
Leverandør:  BioVision
Beskrivelse:   ExoPure™ Isolation Kit (Cell Media) is a fast and convenient method of exosome isolation and purification at high yields from cell culture
media.
Varenummer: (ABNOKA1622)
Leverandør:  Abnova
Beskrivelse:   Antioxidant Assay Kit is a quantitative colorimetric determination of total antioxidant capacity of cellular samples.
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) mediated dUTP nick-end labeling) is highly selective for the detection of apoptotic cells, but not ...
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   CF488A AND 7-AAD APOPTOSIS ASSAY KIT 1 * 1 Each
Varenummer: (ABNOKA0807)
Leverandør:  Abnova
Beskrivelse:   ADP Assay Kit provides a convenient colorimetric and fluorometric means to measure ADP levels. Suitable for biological fluid, cell lysate, culture med...
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 58
  1  2  3  4  5  6  7  8  Næste