Vil du logge ind igen?
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "dyrefoder"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/00/18989300.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Sorter efter:
Varenummer: (ICNA0296009801)
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   AIN-76 vitamin mixture is available in powdered form. For complete diet composition, see product datasheet.
UOM:  1 * 1 kg
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Corn ( Ground, yellow) is used as pet nutrition and natural pet food. Contains: carbohydrate 77,1%; protein 8,0%; fat 2,3%; fiber 0,8%; water 11,1%.
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Vitamin diet fortification mixture formulation provides sufficient vitamin levels to prevent deficiencies in all animal species, giving precise contro...
UOM:  1 * 1 kg
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Hubbel, Mendel & Wakeman salt mixture does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus and has a high calcium to phosphorus ratio. Designed f...
UOM:  1 * 2 kg
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Vanderzant vitamin mixture for insects is an animal-derived component free vitamin mixture developed or use in insect cell culture.
UOM:  1 * 1 kg
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   AIN-76 mineral mixture is component of an animal diet.
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   AIN-93G mineral mix, part of AIN-93G rodent diet, is used for growth, pregnancy and lactational phases of rodents.
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   AIN-93M mineral mix, part of AIN-93M rodent diet, is used for maintenance of adult rodents.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 11
  1  2  Næste