Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Klæbemiddel
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/82/18944882.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (1.07673.0050)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Silane A 174 (also known as Polyfix® 100, methacryloxypropyl trimethoxysilane) is an adhesion promoter. Has a molar mass 248.35 g/mol.
UOM:  1 * 50 ml
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Scotch-Weld™ Structural plastic adhesive DP8005 is a two-part acrylic based adhesive (10:1 ratio by volume) that can bond many low surface energy plas...
Varenummer: (MMMA804.5)
Leverandør:  3M
Beskrivelse:   Scotch-Weld™ DP804 clear acrylic adhesive is a two-part, 1:1 mix ratio, structural adhesive. It is designed to quickly bond clear plastics and also in...
UOM:  1 * 12 Items
Varenummer: (ISMCSC1011)
Leverandør:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Beskrivelse:   Adhesive for pump tubing, ergo® selvklæbende 20 g (separat), type 5861 porøs
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (ICNA11FIXO0125)
Leverandør:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Fixogum Rubber Cement is made for use in the formation of an air tight seal around the perimeter of the glass coverslip during probe hybridisation for...
UOM:  1 * 125 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING