Vil du logge ind igen?
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Suturer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/72/18989872.jpg
Suturer syer kroppens væv sammen for at helbrede sår eller snit. Ved at holde vævet sammen længe nok, vil de absorberbare catgut-stilarter til sidst nedbrydes og er velegnet til arbejde med indre organer. Ikke-absorberbare suturer kan have præstationsforbedrende belægninger til bestemte plaster. Det sterile medicinsk udstyr er designet til specifikke procedurer og anvendes når permanent tilbageholdelse ikke er obligatorisk. Mens flettet suturer vil holde knudeintegriteten bedre, vil monofilament forårsage færre patient reaktioner.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"2"
Sorter efter:
Leverandør:  B. Braun Melsungen AG
Beskrivelse:   Synthetic materials for every suture in veterinary surgery.
Varenummer: (BRAUC2090619)
Leverandør:  B. Braun Melsungen AG
Beskrivelse:   A strong, smooth and flexible monofilament. Premilene® is composed of an isotactic polypropylene, which presents an absolutely regular and longitudina...
UOM:  1 * 36 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 2  af 2