Du Søgte efter: Standarder
8.673  results were found
SearchResultCount:"8673"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (04487-100MG)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Bisphenol E may be used as a reference standard in the determination of bisphenol E in beverages using on-line solid-phase extraction with fast liquid...
UOM: 1 * 100 mg
Varenummer: (83883-1SET-F)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours Y
UOM: 1 * 1 Each
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Turbiditets standard, Kalibreringssæt til Turbiquant® 1500 IR/1500 T, 0,02 NTU, 10,0 NTU, 1000 NTU
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Nitrogen (total) standard solution, Supelco®, 100 mg/L N, : N/A, Matrice: H₂O, För testkit(s): 1.14763, pH-område: 5 - 7
Leverandør: Merck
Beskrivelse: 5-Lipoxygenase inhibitor; reduces thromboxane A2 production.
Varenummer: (CRM46975)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Volatile Free Acid Mix, bottle of 100 mL
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (44770-5G)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Mettler-Toledo calibration substance ME 30034252, traceable to primary standards.
UOM: 1 * 5 g
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Aquastar® standards for Karl Fischer titration can be used for monitoring and qualification of your Karl Fischer instruments, for checking and evaluat...
MSDS Tilbud
Varenummer: (94234-10ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Alkane Standard Mixture for performance tests of GC-systems, C10; C20 - C40 (all even), Supelco®, 50 mg/l each
UOM: 1 * 10 mL
Varenummer: (SPE015-225G)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: TCLP Semi-VOAs - PT, Supelco®, Proficiency Testing Material, : N/A
UOM: 1 * 225 g
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Triamcinolone acetonide
Varenummer: (75012-1ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, 3-Propylidenephthalide, mixture of isomers, ≥98,0% (sum of isomers, GC)
UOM: 1 * 1 mL
Varenummer: (PE1350-20ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Silica - WS, Supelco®, Proficiency Testing Material, : N/A
UOM: 1 * 20 mL
Varenummer: (PHR1760-50MG)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Nevirapine Related Compound A
UOM: 1 * 50 mg
Varenummer: (04304-25MG)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, 9-(Hydroxymethyl)-10-carbamoylacridan
UOM: 1 * 25 mg
Varenummer: (93103-5MG)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Organic Standard, Paraoxon-ethyl-d10 (diethyl-d10)
UOM: 1 * 5 mg
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 8.673
no targeter for Bottom