Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Farvestoffer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/74/18374074.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"201"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Hemacolor® er et farvesæt bestående af 3 opløsninger som er klar til brug. Udover blod- og knoglemarvsscreeninger kan kliniske cytologiprøver også far...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Hårdt væv som f.eks. knogler eller tænder og prøver af forkalket væv, f.eks. knoglemarvsbiopsier, kræver speciel forbehandling før rutinebehandlingen ...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Her finder laboratoriebrugeren farveopløsninger og farvesæt til histologi.
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Farveopløsning som blev udviklet af Papanicolaous bruges stadig som standard til carcinoma og hormonel cyclus diagnostik.
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Gram-color staining kit gør det muligt at bestemme mellem gram positive og gram negative bakterier. Tb color kit er et farvekit til mkroskopisk unders...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   ISOSLIDE® control slides are designed for use with new as well as with existing products. ISOSLIDE® control slides help optimise and standardise stain...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Certistain® dyes for microscopy are tested for their chemical composition and in particular for their functional use in accordance with strict specifi...
Varenummer: (1.00251.0001)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   This reticulin silver plating stain has been designed for the detection of reticular fibers in histological specimens.
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 201
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste