Du Søgte efter: Lydmåler
Lydmålere måler akustikken i et miljø for nøjagtig støjovervågning. Beregning af frekvenserne i desibel, de håndholdte instrumenter kan medtages stort set hvor som helst for at indsamle og gemme flere målinger til sammenligninger. Lydmålere viser langsomme og hurtige vægtningstider på store digitale eller analoge skærme. Anvendt i støjforurenings studier, giver lydmålerne den enkelte branche mulighed for at begrænse eksponeringen af skadelige lydniveauer, der kan forårsage stress eller hørselsskader på personale.
Lydmålere måler akustikken i et miljø for nøjagtig støjovervågning. Beregning af frekvenserne i desibel, de håndholdte instrumenter kan medtages stort set hvor som helst for at indsamle og gemme flere målinger til sammenligninger. Lydmålere viser langsomme og hurtige vægtningstider på store digitale eller analoge skærme. Anvendt i støjforurenings studier, giver lydmålerne den enkelte branche mulighed for at begrænse eksponeringen af skadelige lydniveauer, der kan forårsage stress eller hørselsskader på personale.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Molecular Devices
Beskrivelse: The low noise data acquisition system plus HumSilencer™ adaptive noise cancellation with the added benefit of single-click elimination of 50/60 Hz lin...
Varenummer: (SIMELU0115)
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 30 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (TEST0563.8170)
Leverandør: Testo
Beskrivelse: The testo 816-1 dB meter is the professional model in the Testo range of sound measuring instruments.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (TEST0563.8155)
Leverandør: Testo
Beskrivelse: Easy to use digital sound level meter with wide dynamic range, 32 to 130 dB in the frequency range 31,5 Hz to 8 kHz.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (763-0509)
Leverandør: GONDO ELECTRONICS CO,LTD.
Beskrivelse: Easy to use digital sound level meter.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom