Du Søgte efter: Kromatografi sorbenter
109  results were found
SearchResultCount:"109"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: In general, ion exchangers consist of a cross-linked polymer matrix with a uniform distribution of fixed ionic groups sited throughout the resin struc...
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Leverandør: Merck
Beskrivelse: LiChrospher®, LiChrospher® 100 RP-18, 5 µm, 06
Leverandør: Merck
Beskrivelse: LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Superspher® 100 RP-18, 4 µm
Leverandør: Merck
Beskrivelse: LiChrospher® RP-18 ADS, 25 µm
Leverandør: Merck
Beskrivelse: * Green fluorescent indicator
Varenummer: (1.02330.0500)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Cellulose microcrystalline, <20 µm, Pakket: In plastic
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Varenummer: (7530-00)
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: J.T.Baker® BAKERBOND®, Styrene divinyl benzene (SDB 1) phase bulk media
UOM: 1 * 100 g
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Silicabaseret kolonnepakninger med højtydende purifikation af stærkt hydrofile peptider og proteiner, baseret på hydrofobiske egenskaber og molekylær ...
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Pakningsmateriale for lavtryks præparation og flash kromatografi. Kemisk stabil fra pH 2 til 8,5. De skades ikke ved brug af rengøringsmidler og antim...
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Prep-scale emballering er beregnet til brug ved lavt tryk med peristatisk pumpe.
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: These are used in low pressure preparative chromatography. The mesh specifications ensure there is no excess of fines in the product which can affect ...
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI™ multimode ionudveksling (IEX) kromatografiske resin fungerer som en svag anionbytnings resin med forbedret selektivitet...
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx™ multimode ionbytning (IEX) kromatografiske resin fungerer som en stærk kationbytnings resin med forbedret selektivitet ...
Leverandør: Avantor
Beskrivelse: Prep-scale emballering er beregnet til brug ved lavt tryk med peristatisk pumpe.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 109
no targeter for Bottom